Learn More
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PES stérile
Conçu pour la filtration et la purification en milieu stérile. Le filtre à seringue en PES stérile Fisherbrand™ est doté d’une membrane en PES dans un boîtier en polypropylène pour la purification de solutions de culture tissulaire à partir d’une seringue standard. Membranes d’un diamètre de 33 mm disponibles avec des porosités de 0,2 ou de 0,45 μm.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.47520kg
Description
- Idéal pour la purification de solutions et de tampons de culture tissulaire
- Haut débit d’échantillons avec faible liaison protéique
- Membrane en polyéthersulfone (PES) hydrophile de 33 mm
- Boîtier en polypropylène robuste et résistant aux produits chimiques
Spécification
Blanc | |
0,2 μm | |
Purification de solutions de culture tissulaire, tampons | |
Lot de 50 | |
33 mm |
PES | |
Stérile | |
PP | |
Filtre pour seringue |