Learn More
BRAND™ Pointes de distributeur de précision stérile PD-Tip™ II pour pipettes répétitives
Le distributeur de précision stérile BRAND™ PD-Tip™ II s’adapte à tous les instruments utilisant des pointes répétitives standard.
Marque: BRAND™ 705744
171.19 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Détection automatique de la taille par les pipettes électroniques BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S et HandyStep™
- BIO-CERT™ stériles
- Les pointes BIO-CERT™ sont sans ADN, sans RNase, sans endotoxines et sans ATP
- Les tailles de 25 ml et 50 ml incluent un adaptateur
- Les adaptateurs sont autoclavables à 121°C pendant 20 minutes
- BRAND HandyStep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ et Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spécification
12,5 ml | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Sans endotoxines, ADN, Rnase ni ATP | |
Emballage individuel | |
100/boîte | |
Usage unique | |
Oui | |
Cylindre en PP ; Piston en PE |
Sans filtre | |
Naturel | |
Certificat de performance / Certificat de pureté | |
Beta | |
Déplacement positif | |
100 | |
HandyStep Touch, HandyStep Touch S | |
PD-Tip II |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013338 | Certificat d’analyse | 10/03/2025 | 705744 |
0000012737 | Certificat d’analyse | 16/12/2024 | 705744 |
0000010452 | Certificat d’analyse | 18/11/2024 | 705744 |
0000009372 | Certificat d’analyse | 19/07/2024 | 705744 |
0000009366 | Certificat d’analyse | 03/04/2024 | 705744 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
13Heures
0Minutes
58Secondes
22Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
0Minutes
58Secondes
22 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
0Minutes
58Secondes
22