Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pointes de distributeur de précision stérile PD-Tip™ II pour pipettes répétitives
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
0,5 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
1 ml
2,5 ml
25 ml
50 ml
5 ml
Conditionnement:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
- Détection automatique de la taille par les pipettes électroniques BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S et HandyStep™
- BIO-CERT™ stériles
- Les pointes BIO-CERT™ sont sans ADN, sans RNase, sans endotoxines et sans ATP
- Les tailles de 25 ml et 50 ml incluent un adaptateur
- Les adaptateurs sont autoclavables à 121°C pendant 20 minutes
- BRAND HandyStep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ et Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de performance / Certificat de pureté |
| Déclaration de pureté | Sans endotoxines, ADN, Rnase ni ATP |
| Méthode de stérilisation | Beta |
| Format | Emballage individuel |
| Type de pointe | Déplacement positif |
| Afficher plus |