Learn More
Greiner Bio-One Anse d’inoculation stérile
Transfère l’inoculum pour le repiquage. Les anses d’inoculation stériles Greiner Bio-One™ sont idéales pour récupérer l’inoculum à partir d’une culture de micro-organismes.
Marque:  Greiner Bio-One 731101
Code produit. 10659021
  • 476.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Anses flexibles pour un prélèvement et une inoculation simplifiés
  • Stérilisation par irradiation
  • Pour la recherche uniquement ; ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
200 mm
Blanc
Réservé à la recherche
1 μl
Stérile
2000/paquet