Learn More
Technical Service Consultants™ Anse d’inoculation stérile
Use the Technical Service Consultants™ Sterile Inoculation Loop for general purpose use or routine samples. Its soft HI polystyrene composition prevents the head breaking off, which makes it ideal for clinical use.
Spécification
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Jetable Oui
Type de produit Anse d’inoculation
À utiliser avec (équipement) Laboratory use only
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Laboratory use only
  • Shelf Life: 3 years.
  • Sterilization Method: Gamma Irradiation to achieve a SAL of 10-6
  • 4-25°C. Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Spécification
Spécification
Polystyrène
Oui
Laboratory use only
Stérile
Anse d’inoculation
Laboratory use only
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Technical Service Consultants™ Anse d’inoculation stérile