Learn More
Fisherbrand™ Pipettes de transfert graduées, stériles
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
Longueur (métrique):
150 mm
155 mm
Volume (métrique) de distribution:
33 μl
40 μl
Type d’emballage:
25 boîtes intérieures de 20
50 boîtes intérieures de 10
Emballage individuel
Conditionnement:
500 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau | PEBD |
| Gouttes/ml | 30 |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 1 ml |
| Quantité | 500boîte |
| Volume (métrique) de distribution | 33 μl |
| Type d’emballage | 50 boîtes intérieures de 10 |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Type | Pipette de transfert |