Learn More
Gosselin™ Pipette graduée stérile
Utilisée dans les applications de production laitière, environnementales, industrielles et microbiologiques.
Marque: Gosselin™ GPN1E25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans les applications de production laitière, environnementales, industrielles et microbiologiques
Spécification
ISO 11137 : NIVEAU DE STÉRILITÉ SAL 10-3 | |
PS | |
Oui | |
270 mm |
Avec prise jaune | |
Stérile | |
1 mL | |
Pipette |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Pipette graduée stérile > Sterile Graduated Pipette
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu