Learn More
Kartell™ Tube à centrifuger conique gradué stérile
Code produit. 16677363
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Graduations:
0,5 ml
2,5 ml
FCR max.:
FCR de 6200
RCF 9400
Type d’emballage:
Emballage individuel
conditionnés en vrac
ensemble de plateaux
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
750 pièces
Code produit. 16677363
Marque: Kartell™ 8401000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez la récupération des échantillons grâce à un tube conique doté d’un bouchon strié et facile à utiliser. Le tube à centrifuger conique gradué stérile Kartell™ est en PP haute transparence et dispose d’une grande zone de marquage blanche pour améliorer la traçabilité.
  • Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
  • Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
  • Fond conique pour une récupération totale des échantillons
  • Les graduations faciles à lire sont pré-imprimées
  • Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons
  • Apyrogène et sans endotoxines
  • Les tubes sont irradiés par rayonnement bêta ionisant
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Diamètre (métrique) 17 mm
FCR max. FCR de 6200
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité CE/IVD
Type de bouchon Bouchon à joint
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 121 mm
Matériau PP
Graduée Oui
Comprend Surface d’écriture blanche
Type d’emballage ensemble de plateaux
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 15 ml
Graduations 0,5 ml
Forme Conique