Learn More
Kartell™ Tube à centrifuger conique gradué stérile
Code produit. 12533347
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Graduations:
0,5 ml
2,5 ml
FCR max.:
FCR de 6200
RCF 9400
Type d’emballage:
Emballage individuel
conditionnés en vrac
ensemble de plateaux
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
750 pièces
Code produit. 12533347
Marque: Kartell™ 8401200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez la récupération des échantillons grâce à un tube conique doté d’un bouchon strié et facile à utiliser. Le tube à centrifuger conique gradué stérile Kartell™ est en PP haute transparence et dispose d’une grande zone de marquage blanche pour améliorer la traçabilité.
  • Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
  • Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
  • Fond conique pour une récupération totale des échantillons
  • Les graduations faciles à lire sont pré-imprimées
  • Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons
  • Apyrogène et sans endotoxines
  • Les tubes sont irradiés par rayonnement bêta ionisant
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Diamètre (métrique) 30 mm
FCR max. RCF 9400
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité CE/IVD
Type de bouchon Bouchon à joint
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 117 mm
Matériau PP
Graduée Oui
À utiliser avec (application) Graduations faciles à lire
Comprend Surface d’écriture blanche
Quantité d’emballage 25 pièces.
Type d’emballage conditionnés en vrac
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 50 mL
Graduations 2,5 ml
Forme Conique