Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques standard stériles jetables
Pipette en PS avec graduations négatives sur toutes les tailles
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les pipettes sérologiques stériles jetables Fisherbrand™ sont dotées d’un embout standard. En PS avec graduations négatives sur toutes les tailles. Produit certifié conforme ASTM E 934, ASTM E 1380.
- Graduations ascendantes et descendantes sur l’ensemble des produits, sauf ceux les 1 ml et 2 ml
- Pipettes stériles et hydrophobes
- Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
- Sans bande de grossissement
- Emballage extérieur recyclable
- Conditionnement en vrac
- La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
Certifications
Produit certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxines inférieur à 0.5 EU/ml selon le test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII (85) ; exempt de DNase / RNase ; sans ESB / EST
Compliance
Conception conforme aux exigences de la norme ASTM™ E 934 ; conformité à la norme ASTM E 1380 pour le codage couleur. Produit étalonné pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage
Spécification
Pour délivrer/fonctionner par soufflage | |
PS | |
Oui | |
0,4 ml | |
Standard | |
En vrac | |
2 ml | |
Oui |
ASTM E934, ASTM E1380; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST | |
Stérile | |
0,01 mL | |
50/sachet, 500/boîte | |
plusmn; 0,04 ml | |
Vert | |
Pipette sérologique |