Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques standard stériles jetables
Tous les produits Fisherbrand Produits
Description
Les pipettes sérologiques stériles jetables Fisherbrand™ sont dotées d’un embout standard. En PS avec graduations négatives sur toutes les tailles. Produit certifié conforme ASTM E 934, ASTM E 1380.
- Graduations ascendantes et descendantes sur l’ensemble des produits, sauf ceux les 1 ml et 2 ml
- Pipettes stériles et hydrophobes
- Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
- Sans bande de grossissement
- Emballage extérieur recyclable
- Conditionnement en vrac
- La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
Certifications
Produit certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxines inférieur à 0,5 EU/ml selon le test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII (85) ; sans DNase / RNase ; sans ESB / EST
Compliance
Conception conforme aux exigences de la norme ASTM™ E 934 ; conformité à la norme ASTM E 1380 pour le codage couleur. Produit étalonné pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM E934, ASTM E1380; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST |
| Matériau | PS |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,5 ml |
| Graduations négatives | 9 ml |
| Quantité | 100/carton, 25/boîte, 4 boîte/carton. |
| Type de pointe | Étalon |
| Tolérance | plusmn;1 ml |
| Type d’emballage | En vrac |
| Afficher plus |