Learn More
KARTELL Sterile Cylindrical Test Tubes
Code produit. 17194504
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17194504
Marque: KARTELL 8830404
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
These Cylindrical Test Tubes are sterilized through gamma radiation.
  • Test tubes with quick closure screw caps (PE).
  • Leak-proof, and suitable for centrifugation.
  • The design of the cap avoids any contamination due to drops of liquid on the inner surface.
  • Sterile packing supplied with the screw cap fitted on the test tube.
  • Available in: blue (04) - red (10) - yellow (06) - white (03).
Spécification
Capacité (métrique) 13 ml
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polyethylene
Forme Cylindrical
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated No
Type de produit Test Tube