Learn More
Microspec™ Flacons d’échantillons à sertir stériles (volume : 250 ml)
Click to view available options
Couleur du bouchon:
Blanc
Bleu
Vert
Concentration:
10 mg/l lorsqu’il est plein
180 mg/l lorsqu’il est plein
18 mg/l lorsqu’il est plein
Additif:
EDTA
Thiosulfate de sodium
Couleur:
Translucide
Vert
Conditionnement:
140 pièces
Description
- Pour l’échantillonnage, les tests de potabilité, Legionella spp, les espèces pathogènes et les espèces indicatrices
- Flacons trapus facilitant l’échantillonnage facile à partir de points de vidange bas
- Comportent des cols à diamètre larges pour faciliter l’échantillonnage et le pipetage
- Les bouchons sont inviolables
- Stables sur paillasse
- Rectangulaires pour une utilisation efficace de l’espace de stockage limité
- Flacon trapu pour faciliter l’échantillonnage
- Col large pour faciliter l’échantillonnage et le pipetage
- Col excentré pour faciliter l’échantillonnage des sorties de raccord étroites
Spécification
Spécification
| ATCC® | Oui |
| Couleur du bouchon | Bleu |
| Type de couvercle | À vis |
| Couleur | Translucide |
| Concentration | 18 mg/l lorsqu’il est plein |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Additif | Thiosulfate de sodium |
| Détecte | Micro-organismes |
| Format | Jetable |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Afficher plus |