Learn More
Technical Service Consultants™ Écouvillons stériles en coton
Utilisez les écouvillons stériles en coton Technical Service Consultants™ pour le transport de micro-organismes les plus exigeants et non exigeants. Ils sont également recommandés pour les échantillons cliniquement significatifs.
Marque: Technical Service Consultants™ TS/8-A
Description
- Large gamme d’écouvillons disponibles avec un choix de bâtonnets d’écouvillons, notamment en bouleau blanc, en polypropylène (flexible) et en polystyrène (cassable)
- Pointes constituées de coton pur, d’alginate et de coton
- Irradié aux rayons gamma pour garantir un SAL d’au moins 10-6
Spécification
Stérile | |
2 ans | |
Sachet à décoller | |
Blanc | |
1 |
Axe en bois | |
Pointe en coton | |
Travaux généraux de laboratoire | |
1000 | |
Écouvillon |