Learn More
Nitritex™ Blouse de laboratoire stérile jetable BioClean-D™
Utilisation unique offrant un excellent confort et une excellente protection. La blouse de laboratoire stérile jetable BioClean-D™ est équipée de fixations par boutons pression, d’un orifice de ventilation arrière et de trois poches. Stérilisation par irradiation aux rayons gamma.
343.00€
Spécification
Matériau | Tissu CleanTough™ |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Droit |
Stérilité | Stérile |
Nbre de poches | 3 |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15218298
|
Nitritex™
S-BDLC-S |
S | de 838,2 à 914,4 mm |
343.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15258298
|
Nitritex™
S-BDLC-2XL |
2XL | de 1143 à 1219,2 mm |
343.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15238298
|
Nitritex™
S-BDLC-L |
Grande taille | de 914,4 à 990,6 mm |
343.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15228298
|
Nitritex™
S-BDLC-M |
Moyenne | de 838,2 à 914,4 mm |
343.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15248298
|
Nitritex™
S-BDLC-XL |
XL | 1066,8 à 1143 mm |
343.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisation unique offrant un excellent confort et une excellente protection.La blouse de laboratoire stérile jetable BioClean-D™ est équipée de fixations par boutons-pression, d’un orifice de ventilation arrière et de trois poches.Stérilisation par irradiation aux rayons gamma.
- Fixations par boutons pression, manchettes ouvertes, orifice de ventilation arrière et trois poches
- Confort et protection exceptionnels
- Vêtement jetable à usage unique
- Soigneusement étudié, conçu et fabriqué
- Compatible pour une utilisation dans les salles blanches ISO de classe 4
- Peu pelucheux et durable
Spécification
Tissu CleanTough™ | |
Droit | |
3 | |
Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 30 sachets extérieurs par carton doublé (30 pièces) |
Blanc | |
Stérile | |
ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |