Learn More
Nitritex™ Blouse de laboratoire stérile jetable BioClean-D™
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Taille (métrique) de la poitrine:
1066,8 à 1143 mm
de 1143 à 1219,2 mm
de 838,2 à 914,4 mm
de 914,4 à 990,6 mm
Description
Utilisation unique offrant un excellent confort et une excellente protection.La blouse de laboratoire stérile jetable BioClean-D™ est équipée de fixations par boutons-pression, d’un orifice de ventilation arrière et de trois poches.Stérilisation par irradiation aux rayons gamma.
- Fixations par boutons pression, manchettes ouvertes, orifice de ventilation arrière et trois poches
- Confort et protection exceptionnels
- Vêtement jetable à usage unique
- Soigneusement étudié, conçu et fabriqué
- Compatible pour une utilisation dans les salles blanches ISO de classe 4
- Peu pelucheux et durable
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
Dimensions | Moyenne |
Matériau | Tissu CleanTough™ |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Droit |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Nbre de poches | 3 |
Taille (métrique) de la poitrine | de 838,2 à 914,4 mm |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |