Learn More
Merck Stericup™ Quick Release Bottle Top Receiver Flasks
Stericup™ Quick Release Receiver Flask for Bottle Top Filtration includes a click-seal confidence cap that enables a secure grip in wet and dry conditions.
Marque: Merck S200B05RE
85.10 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le flacon de réception à ouverture rapide Stericup™ pour filtration adaptable sur flacon comprend un bouchon fiable Click-Seal qui permet une bonne prise dans des conditions humides et sèches.
Les unités de filtration supérieures de flacons Steritop™ offrent une grande surface de filtration pour une filtration stérile rapide des liquides aqueux dans des flacons à col étroit (33 mm) ou à col large (45 mm).
Une petite languette située à l’intérieur de l’entonnoir permet de fixer un préfiltre en option pendant la filtration.
Pour une protection supplémentaire contre la contamination, les filetages de l’accessoire de flacon ont été légèrement encastrés au cas où l’entonnoir toucherait accidentellement une surface de travail.
Spécification
45 mm | |
500 ml |