Learn More
Merck Systèmes de filtration adaptables sur flacon à vide Stericup™ à ouverture rapide VP stérile
Code produit. p-7156831 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
250 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 16379441
Marque: Merck S2VPU02RE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons récepteurs à libération rapide Stericup™ comprennent un bouchon de confiance fermeture en clic qui permet une prise sûre du filtre supérieur de votre flacon dans des conditions humides et sèches.
Les flacons récepteurs à libération rapide Stericup™ comprennent un bouchon de sécurité avec fermeture à clic qui permet une bonne préhension du filtre de bouchon dans des conditions humides et sèches.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif
Le fond du flacon récepteur est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser des dispositifs de flacon supérieurs Steritop™ avec votre propre flacon ou flacon de capture stérile.
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval.
  • Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible pour une absorption minimale et une perte de protéines.
  • L’emballage serré, la pochette facile à déchirer et les conceptions d’étiquettes pratiques facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos dispositifs.
  • Une base stable et une conception facile de préhension du dispositif Stericup™ permettent à tout utilisateur d’effectuer confortablement toutes les étapes du flux de travail dans une hotte à flux laminaire.
  • Le fond encastré des flacons récepteurs Stericup permet aux flacons d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés.
Applications
  • Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
    • Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine de haute valeur ou composant de petites molécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 250 ml