Learn More
Merck Systèmes de filtration adaptables sur flacon à vide Stericup™ à ouverture rapide HV stérile
Le système de filtration sous vide Stericup™ à ouverture rapide HV possède un profil de conception et d’équilibre qui améliore la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serrées.
165.00€ - 494.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15997996
|
Merck
S2HVU01RE |
150 ml |
165.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15908006
|
Merck
S2HVU02RE |
250 ml |
227.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15918006
|
Merck
S2HVU05RE |
500 ml |
327.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15928006
|
Merck
S2HVU11RE |
1 000 ml |
494.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le système de filtration sous vide Stericup™ à ouverture rapide HV possède un profil de conception et d’équilibre qui améliore la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serrées.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe un ensemble de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif.
Le fond du flacon du récepteur est légèrement encastré, de sorte que vous puissiez facilement empiler les flacons avec bouchon après filtration, ce qui optimise l’espace de réfrigération qui est précieux. Vous pouvez également utiliser des dispositifs Steritop™ avec votre flacon ou flacon de capture stérile.
Caractéristiques & avantages
- Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval.
- Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible, une absorption minimale et une perte de protéines.
- L’emballage serré, le sachet facile à déchirer et le marquage facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos appareils.
- La forme ergonomique du dispositif Stericup™ permet à tout utilisateur d’effectuer facilement toutes les étapes du processus de fabrication dans une hotte à flux laminaire.
- Le fond encastré des flacons de réception Stericup permet à ces derniers d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés.
Applications
- Stérilisation des solutions aqueuses (150 ml à 1 litre)
- Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine de haute valeur ou composant de petites molécules.