Learn More
Merck Système de filtration sous vide Stericup™ à ouverture rapide GV
Code produit. 16369441 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Volume (métrique) du collecteur:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
1 000 ml
Volume (métrique) supérieur:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 16369441
Marque: Merck S2GVU11RE
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons récepteurs à ouverture rapide Stericup™ comprennent un bouchon de confiance à joint encliquetable qui permet une préhension sûre dans des conditions humides et sèches.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif
Le fond du flacon récepteur est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser des dispositifs Steritop™ avec votre flacon ou flacon de capture stérile.
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Durapore™ à faible liaison (PVDF) pour une liaison protéique ultra-faible, une absorption minimale et une perte de protéines
  • L’emballage serré, la pochette facile à déchirer et les conceptions d’étiquettes pratiques facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos dispositifs.
  • Une base stable et une conception facile de préhension du dispositif Stericup™ permettent à tout utilisateur d’effectuer confortablement toutes les étapes du flux de travail dans une hotte à flux laminaire.
  • Le fond encastré des flacons récepteurs Stericup™ permet aux flacons d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés.
Applications
  • Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
    • Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine de haute valeur ou composant de petites molécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PVDF
Porosité 0.22 μm
Volume (métrique) 1 000 ml
Volume (métrique) du collecteur 1000 mL
Volume (métrique) supérieur 1000 mL
Diamètre (métrique) de la membrane 73 mm