Learn More
Merck Systèmes de filtration adaptables sur flacon à vide Stericup™ à ouverture rapide HV stérile
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1,000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Marque: Merck S2GPU11RE
Description
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le filtre pour bouchons de flacon jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif
Le fond du flacon récepteur est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser des dispositifs Steritop™ avec votre flacon ou flacon de capture stérile.
Caractéristiques et avantages
- Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval.
- Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible pour une absorption minimale et une perte de protéines.
- L’emballage serré, la pochette facile à déchirer et les conceptions d’étiquettes pratiques facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos dispositifs.
- Une base stable et une conception facile de préhension du dispositif Stericup™ permettent à tout utilisateur d’effectuer confortablement toutes les étapes du flux de travail dans une hotte à flux laminaire.
- Le fond encastré des flacons récepteurs Stericup™ permet aux flacons d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés.
Applications
- Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
- Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine de haute valeur ou composant de petites molécules.
Informations sur la commande
Système de filtration sous vide Stericup à ouverture rapide GP stérile
Spécification
Transparent avec adaptateur bleu | |
Filtre à membrane | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Filtre pour bouchon de flacon | |
1 000 ml | |
319 mm | |
73 mm |
Oui | |
PES | |
0.22 μm | |
Filtration stérile | |
1 000 ml | |
319 mm | |
13,5 cm |