Learn More
Merck Système de filtration sous vide Stericup à ouverture rapide GP stérile
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1,000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Marque: Merck S2GPU01RE
139.26 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le filtre pour bouchons de flacon jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif.
Le fond du flacon de réception est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser des dispositifs Steritop™ adaptables sur flacons avec votre flacon ou flacon de capture stérile.
Caractéristiques et avantages
- Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval.
- Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible, une absorption minimale et une perte de protéines.
- L’emballage serré, le sachet facile à déchirer et le marquage pratique facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos appareils.
- La conception à base stable et à prise facile du dispositif Stericup™ permet à tout utilisateur d’effectuer facilement toutes les étapes du flux de travaux dans une hotte à flux laminaire.
- Le fond encastré des flacons de réception Stericup™ permet à ces derniers d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés.
Applications
- Stérilisation des solutions aqueuses (150 ml à 1 L)
- Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine à haute valeur ou composant de petites molécules.
Informations sur la commande
Système de filtration sous vide Stericup à ouverture rapide GP stérile
Spécification
Transparent avec adaptateur bleu | |
Membrane | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Filtre pour bouchon de flacon | |
150 mL | |
120 mm | |
73 mm |
Oui | |
PES | |
0,22 μm | |
Filtration stérile | |
150 mL | |
120 mm | |
12,5 cm |