Learn More
Merck Systèmes de filtration sous vide stérile sans entonnoir Stericup™ E-GP
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8889004 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 000 ml
Raccord de sortie:
Filetage de 38 mm
Filetage de 45 mm
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 16477545
Marque: Merck SEGPU0538
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tout dernier né de la famille de libération rapide Stericup™. Conçu avec une éco-conscience.
Les systèmes à vide stériles Stericup E et Steritop E constituent le tout nouvel ajout à la famille de libération rapide Stericup. La famille de dispositifs Stericup E et Steritop E vise à offrir une option plus durable pour la filtration stérile en réduisant de manière significative le plastique et l’emballage. Ces produits filtrants sans entonnoir sont utilisés pour la filtration stérile sous vide de solutions aqueuses telles que les milieux et les réactifs/tampons de culture tissulaire. Les dispositifs Stericup E et Steritop E sont conçus spécifiquement pour la filtration stérile à partir de flacons compatibles (col de 38 et 45 mm de diamètre) de milieux et de réactifs/tampons de culture tissulaire. Tout comme les filtres à libération rapide Stericup, les dispositifs Stericup E sont dotés d’un bouchon à butée tactile confirmant que le bouchon est parfaitement fermé, d’une large surface d’écriture texturée avec les caractéristiques de la membrane filtrante clairement étiquetées sur le collier du filtre.SEGPU0538 associe un col fileté de 38 mm utilisant une membrane en PES Express PLUS à débit rapide de 0,22 μm de taille de pores, avec un flacon récepteur de 500 ml pour stériliser les milieux de culture tissulaire et les tampons. Non recommandé pour les réactifs préparés dans d’autres type de récipient comme les flacons ou tout autre dispositif sans col fileté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent avec adaptateur bleu
Jetable Oui
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES Express PLUS
Porosité 0.22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 40 cm²
À utiliser avec (application) Filtration stérile
Raccord de sortie Filetage de 38 mm
Type de sortie Filetage de 38 mm
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 500 mL
Diamètre (métrique) 73 mm
Diamètre (métrique) du filtre 73 mm