Learn More
Thermo Scientific™ Flacon SteriBIOS 1 000 ml, PPCO
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Description
Le flacon SteriBIOS 1 000 ml est stérilisé et conçu pour une utilisation à une vitesse maximale de 10 500 tr/min. Il est idéal pour la récolte en aval et les étapes de clarification avec une contamination croisée minimale.
- Stérilisé et conçu pour une utilisation à une vitesse maximale de 10 500 tr/min
- Idéal pour la récolte en aval et les étapes de clarification avec une contamination croisée minimale
- Pour une utilisation avec les rotors LEX F10-4x1000, LEX F9-6x1000 des centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX et le rotor LEX F6-10x1000 de la centrifugeuse Sorvall BIO A
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Couleur | Translucide |
Matériau | Polypropylène |
Quantité | Boîte de 4 |
Certifications/Conformité | Endotoxines selon USP <85> Non cytotoxique selon USP <87> USP classe VI selon USP <88> Test de comptage de particules selon USP <788> Sécurité de la transmission ESB et EST |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Graduated | Oui |
Bouche | Large |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacon SteriBIOS 1 000 ml, PPCO >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu