Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets thermoscellés SteriBags™
Fabriqués à partir de papier kraft blanchi frictionné haute qualité résistant à l’état humide. Les sachets thermoscellés Synergy Healthcare™ SteriBags™ sont à double pli pour une intégrité accrue.
Marque: Synergy Healthcare™ HHS
Description
- Conformes à la norme BS 6257
- Fond scellé plié en deux pour une intégrité maximale
- Ouverture sur la largeur
- Pour une utilisation en autoclaves et stérilisateurs par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Sterilization Pouch | |
Autoclavable | |
Blanc | |
Kraft Paper | |
380 x 180 mm | |
380 mm |
Sachet de stérilisation thermoscellé, code H | |
Conforme à la norme BS 6257 ; Code H | |
À utiliser dans les autoclaves à prévide à charge poreuse ainsi que dans les stérilisateurs à rayonnement gamma | |
500/paquet | |
380 x 180 x 95 mm (L x l x P) | |
180 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Synergy Healthcare™ Sachets thermoscellés SteriBags™ > 380 x 180 x 95 mm (L x l x P)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu