Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical Stepsaver™ 70V6
Réduisez la perte d’échantillons avec fonction de chargement et déchargement rapide du rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70 V6.
Marque:  Thermo Scientific™ 79280
Code produit. 12171720
  • 31415.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Limitez la perte d’échantillon grâce à la fonction de chargement et de déchargement rapide du rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6.
  • Rotor vertical en titane
  • Capacité : Disponible en Quick-Seal de 6 ml, 2 ml et 5,1 ml
  • Vitesse maxi/FCR : 70 000 tr/min / 467 420 x g
  • Facteur K : 8,7
  • Angle : 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor vertical en titane Stepsaver 70V6
Rotor vertical
467,420 x g
85,4 mm
8,7
13 mm
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
431,022 ×g
Titane
8 x 5,1 mL
70 000 tr/min
72,1 mm
66 mm
7,6 kg (16,8 lb)
394,625 ×g