Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical Stepsaver™ 70V6
Réduisez la perte d’échantillons avec fonction de chargement et déchargement rapide du rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70 V6.
Marque: Thermo Scientific™ 79274
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Limitez la perte d’échantillon grâce à la fonction de chargement et de déchargement rapide du rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6.
- Rotor vertical en titane
- Capacité : Disponible en Quick-Seal de 6 ml, 2 ml et 5,1 ml
- Vitesse maxi/FCR : 70 000 tr/min / 467 420 x g
- Facteur K : 8,7
- Angle : 0°
Spécification
Rotor vertical en titane Stepsaver 70V6 | |
Rotor vertical | |
467,420 ×g | |
85,4 mm | |
8,7 | |
13 mm | |
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX | |
431,022 ×g |
Titane | |
8 x 2 mL | |
70 000 tr/min | |
72,1 mm | |
66 mm | |
7,6 kg (16,8 lb) | |
0° | |
394,625 x g |