Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical Stepsaver™ 50V39
Code produit. 12111720 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
8 x 13,5 mL
8 x 39 mL
FCR max.:
228,706 ×g
241,831 ×g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12111720
Marque: Thermo Scientific™ 79245
Gagnez du temps et améliorez la précision de vos résultats grâce au rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 50 V39 en titane.
Gagnez du temps et améliorez la précision des résultats avec le rotor vertical en titane Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39.
  • Rotor en titane vertical à un angle de 0°
  • Capacité : Disponible en 39 ml et 13,5 ml
  • Vitesse maxi/FCR : 50 000 tr/min/241 831 x g (39 ml), 228 706 x g (13,5 ml)
  • Facteur K : 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor vertical en titane Stepsaver 50V39
Matériau Titane
Type Rotor vertical
Capacité 8 x 39 mL
FCR max. 241,831 ×g
Vitesse max. 50 000 tr/min
Rayon (métrique) 86,6 mm
Rayon (métrique) Min. 60,8 mm
Facteur K 35,8
Longueur max. du tube 93 mm
Diamètre max. du tube 16 mm
Poids net 10,3 kg (22,7 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle
Moy. RCF 205,807 ×g
FCR min. 169,784 x g