Learn More
Cole-Parmer Stepless Ear Clamps
Code produit. 30053818 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
:
10 Stepless Ear Clamp 12 to 14.5mm
Code produit. 30053818
Marque: Cole-Parmer 5011732
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Unique stepless design provides a 360° leak-free seal
Tongue-in-groove design e in., erts uniform pressure. Dimple provides increased clamping force. Fast and easy installation. Degreased to minimize contamination. Lightweight, narrow band design
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.