Learn More
Gibco™ StemPro™ Neural Stem Cells
Click to view available options
Quantité:
1 x 106cellules
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les cellules souches neurales StemPro™ sont des cellules souches neurales (CSN) dérivées de cerveau fœtal humain cryopréservées. Ces cellules sont fabriquées conformément aux normes de fabrication des bonnes pratiques de fabrication (BPF) sur un site autorisé en Californie et sont disponibles pour une utilisation uniquement destinée à la recherche. Elles sont isolées et développées en culture jusqu’au passage 4 selon un procédé de fabrication exclusif, faible en oxygène (tolérant à l’ischémie) utilisant des milieux de culture supplémentés en SVF et cryoconservées dans un milieu de cryoconservation exempt de produits d’origine animale. Un certificat d’analyse est disponible pour chaque lot. Il renseigne sur les spécifications de contrôle de la qualité, les résultats de test et les informations sur le donneur. Ces cellules ne présentent aucune tumorigénicité/toxicité dans les études sur les animaux conformes aux BPL.
Les cellules souches neurales StemPro™ vous permettent de :
Minimiser la variabilité des dosages avec les CSNti fabriquées à l’aide des normes de fabrication BPF
Améliorer les études de fonctionnalité avec des CSN immatures, haute puissance
Mener expériences exigeant un lot important de CSN
Minimiser le risque d’échec des dosages en utilisant des cellules, réactifs et protocoles testés
CSN immatures, haute puissance, mise en culture avec peu d’oxygène
Les cellules souches neurales StemPro™ sont dérivées de cerveau fœtal humain provenant de donneurs qualifiés et traçables. Les cellules sont isolées, développées et mises en culture conformément aux normes de fabrication des bonnes pratiques de fabrication (BPF) sur un site autorisé en Californie à l’aide d’un procédé de fabrication exclusif à tension réduite en oxygène. La fabrication de cellules dans des environnements à tension réduite en oxygène entraîne des rendements plus élevés de cellules souches immatures très puissantes par rapport aux cellules développées dans des conditions de culture avec une tension normale en oxygène.
Soumis à un test de sécurité
Les cellules souches neuronales StemPro™ se sont avérées non toxiques et non tumorigènes dans les études sur les animaux selon les BPF exécutées conformément aux directives de la FDA.
De grands lots peuvent être mis à la disposition de ceux qui ont besoin de standardiser les dosages. Les protocoles utilisant des réactifs testés sont fournis pour aider à minimiser le risque d’échec des dosages lors de l’utilisation de réactifs et de cellules qui n’ont pas été évalués pour fonctionner ensemble. Consultez nos milieux de culture et réactifs testés.
Viabilité élevée après cryoconservation
Ces cellules souches neurales StemPro™ sont fournies dans un milieu de cryoconservation CryoStor™ à une concentration de 5x106 cellules viables/flacon. Le milieu CryoStor™ est exempt de produits d’origine animale et a prouvé qu’il pouvait assurer une viabilité cellulaire élevée après décongélation. Des procédés contrôlés sont utilisés pour la cryoconservation, la manipulation et l’expédition afin de minimiser le risque d’effets néfastes pour la qualité des cellules.
Fabriqué aux États-Unis par Stemedica pour Thermo Fisher Scientific.
Les cellules souches neurales StemPro™ vous permettent de :
CSN immatures, haute puissance, mise en culture avec peu d’oxygène
Les cellules souches neurales StemPro™ sont dérivées de cerveau fœtal humain provenant de donneurs qualifiés et traçables. Les cellules sont isolées, développées et mises en culture conformément aux normes de fabrication des bonnes pratiques de fabrication (BPF) sur un site autorisé en Californie à l’aide d’un procédé de fabrication exclusif à tension réduite en oxygène. La fabrication de cellules dans des environnements à tension réduite en oxygène entraîne des rendements plus élevés de cellules souches immatures très puissantes par rapport aux cellules développées dans des conditions de culture avec une tension normale en oxygène.
Soumis à un test de sécurité
Les cellules souches neuronales StemPro™ se sont avérées non toxiques et non tumorigènes dans les études sur les animaux selon les BPF exécutées conformément aux directives de la FDA.
De grands lots peuvent être mis à la disposition de ceux qui ont besoin de standardiser les dosages. Les protocoles utilisant des réactifs testés sont fournis pour aider à minimiser le risque d’échec des dosages lors de l’utilisation de réactifs et de cellules qui n’ont pas été évalués pour fonctionner ensemble. Consultez nos milieux de culture et réactifs testés.
Viabilité élevée après cryoconservation
Ces cellules souches neurales StemPro™ sont fournies dans un milieu de cryoconservation CryoStor™ à une concentration de 5x106 cellules viables/flacon. Le milieu CryoStor™ est exempt de produits d’origine animale et a prouvé qu’il pouvait assurer une viabilité cellulaire élevée après décongélation. Des procédés contrôlés sont utilisés pour la cryoconservation, la manipulation et l’expédition afin de minimiser le risque d’effets néfastes pour la qualité des cellules.
Fabriqué aux États-Unis par Stemedica pour Thermo Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocké dans l’azote liquide. |
| Age | Fœtal |
| Type de cellule | Neural Cells |
| Tissue | Cortex |
| Quantité | 1 x 106cellules |
| Testé pour | Differentiation Potential, Pathogen, Sterility, Viability, Mycoplasma |