Learn More
Gibco™ Outil de passage de cellules souches jetables StemPro™ EZPassage™
Code produit. 11523127
Click to view available options
Quantité:
10 unités
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11523127
Marque: Gibco™ 23181010
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Nouveau dispositif de passage des cellules souches embryonnaires humaines qui rend le passage manuel des colonies de cellules souches plus rapide et reproductible.
  • Fait d’un matériau inerte, exclusif, adapté à la culture cellulaire, qui permet de couper les colonies de cellules souches embryonnaires croissant sur des cellules nourricières ou d’autres substrats en morceaux uniformes pour un passage optimal.
  • Surpasse les méthodes de passage manuelles et enzymatiques existantes en termes de vitesse, d’uniformité des colonies de passage et de fiabilité.
  • Passage manuel des colonies de cellules souches dans une fraction du temps par rapport aux techniques standard.
  • Coupe les colonies de cellules souches en morceaux de taille uniforme, ce qui rend le passage des cellules souches plus reproductible.
  • Contrôle la taille pour un meilleur passage ou pour faire des corps embryoïdes.
  • Les outils de passage sûrs pour la culture cellulaire sont prêts à être utilisés et conditionnés individuellement dans des manchons irradiés aux rayons gamma.
  • Usage unique.
  • Ne pas stériliser (alcool ou autoclave)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Propriétaire, sécurisé pour la culture cellulaire, matériau inerte
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Colonies de cellules souches à passage manuel
Jetable Oui
Type de produit Outil de passage des cellules souches
Type de cellule Cellule souche
Gamme de produits EZPassage, StemPro
Quantité 10 unités