Learn More
Zeiss™ Microscope Stemi 305 Trinocular Stereo
Microscope stéréoscopique compact Greenough avec zoom 5:1 pour l’enseignement de la biologie, les laboratoires et les environnements de production.
2882.72€ - 5118.42€
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17100686
|
Zeiss™
491903-0006-000 |
Double spot Illuminator K LED |
3084.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17322830
|
Zeiss™
491903-0007-000 |
Illuminateur annulaire K LED |
2882.72€
1 kit |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17342830
|
Zeiss™
491903-0009-000 |
Illuminateur annulaire VisiLED |
5118.42€
1 kit |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ce microscope stéréo compact Greenough vous permet d’observer vos échantillons tels qu’ils sont : en trois dimensions, avec un contraste net. Aucune préparation n’est requise.
- Le Stemi 305 est un microscope facile à utiliser, nécessitant une configuration minimale. Tout est intégré, y compris l’éclairage LED à longue durée de vie pour la lumière réfléchie et transmise.
- Illuminateur spot K LED - Un seul spot pour l’éclairage épiscopique de fond clair et de fond sombre, filetage M24x0.5 pour le polariseur, hauteur réglable, inclinable, zoomable.
Spécification
Trinoculaire |