Learn More
Carl Zeiss™ Ensemble microscope Stemi 305 EDU
Code produit. 15332098
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
Système de base 8X à 40X, 4X à 200X avec verres interchangeables
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15332098
Marque: Carl Zeiss™ 4350639010100
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope stéréoscopique compact Greenough avec zoom 5:1 pour l’enseignement de la biologie, les laboratoires et les environnements de production.
  • Ce microscope stéréo compact Greenough vous permet d’observer vos échantillons tels qu’ils sont : en trois dimensions, avec un contraste net. Aucune préparation n’est requise.
  • Le Stemi 305 est un microscope facile à utiliser, nécessitant une configuration minimale. Tout est intégré, y compris l’éclairage LED à longue durée de vie pour la lumière réfléchie et transmise.
  • Illuminateur spot K LED - Un seul spot pour l’éclairage épiscopique de fond clair et de fond sombre, filetage M24x0.5 pour le polariseur, hauteur réglable, inclinable, zoomable.
Specifications
Fréquence 50/60 Hz
Modèle Stemi 305
Type de produit Ensemble microscope
Type d’éclairage LED
Comprend Choix d’optiques interchangeables, support, illuminateur, réticules pour oculaire, platine glissante, platines pivotante et à boule, repose-main ergonomique pour support K LAB, logiciels et caméras
Résolution 400 Lp/mm à 1,25 μm
Tension 100/240 V
Type de conception Système Greenough
Pouvoir grossissant Système de base 8X à 40X, 4X à 200X avec verres interchangeables
À utiliser avec (application) Travaux d’alignement, applications privées et de loisirs, génie mécanique, industrie du bois et du papier, industrie aérospatiale