Learn More
Electrothermal™ Station de réaction de chauffage et d’agitation STEM RS600
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante de +5°C à 250°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Six positions peuvent être programmées pour fonctionner en simultané à la même température et à la même vitesse d’agitation.
- À utiliser comme un appareil autonome, mais s’intègre également aux plateformes robotiques.
- À utiliser avec des récipients de 57,5 mm de diamètre
- Peut aussi accueillir des récipients de 40 mm et d’autres diamètres avec des manchons adaptateurs appropriés
- La taille des échantillons peut atteindre 250 ml
- Plage de températures contrôlée allant d’une température ambiante de +5°C à 250°C
- Vitesse d’agitation puissante de 400 à 2000 tr/min, y compris une option d’agitation bidirectionnelle
- Commande manuelle ou commande externe via les ports d’interface RS232/485RS.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Capacité | Diamètre des tubes : 6 x 40mm |
| No. of Places | 6 positions |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5°C à 250°C |
| Temps de chauffage | 15 minutes |
| Vitesse | 400 à 2000 tr/min |
| Stabilité de la température | ±0,5°C |
| Dimensions (L x l x H) | 248 x 157 x 312 mm |
| Poids à l’expédition (impériale) | 22 lb. |
| Poids à l’expédition (métrique) | 10 kg |
| Afficher plus |