Learn More
Electrothermal™ Accessoires pour station de réaction STEM RS
Équipement pour la synthèse parallèle
Marque: Electrothermal™ 10084-15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Manchons d’adaptateur
- 25-24 de diamètre
- 24/boîte
- Une large gamme d’accessoires est disponible, notamment divers accessoires de tête, adaptateurs, condenseurs et sondes
Spécification
Manchon d’adaptateur | |
Station de réaction STEM RS | |
25 / boîte | |
25-24 |