Learn More
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Station Accessories
Keep your reaction station running smoothly with these parts and accessories.
Marque:  Cole-Parmer™ 36630-87
Code produit. 15447854
  • 595.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires et pièces de rechange
  • Assurent le bon fonctionnement des stations de réaction Integrity 10
  • Ensemble de cellules de rechange
  • Manchons de réduction
  • Tubes à essai de petit volume (1, 3 ml)
  • Tuyaux d’alimentation en réfrigérant
Spécification
Spécification
Small Volume Test Tubes (1 mL)
Stations de réaction Integrity 10
Verre