Learn More
R&L Enterprises™ Toile métallique en acier
Fournit un excellent support aux béchers et autres éléments de verrerie lors du chauffage sur des supports à anneaux et des trépieds. La toile métallique en acier R&L Enterprises™ est un carré plat fabriqué à partir d’une maille en acier.
19.45€ - 20.95€
Spécification
Centre en céramique | Centre en céramique |
---|---|
Matériau | Acier |
Type | Toile métallique |
Bords | Sans effilochure |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12958950
|
R&L Enterprises™
9075 |
125 x 125 mm |
19.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12968950
|
R&L Enterprises™
9076 |
150 x 150 mm |
20.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Bords non effilochés
- Durable et incassable
- Excellente distribution de chaleur
Spécification
Centre en céramique | |
Toile métallique | |
10/boîte |
Acier | |
Sans effilochure | |
Carré |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&L Enterprises™ Toile métallique en acier