Learn More
R&L Enterprises™ Pince à ressort en acier plaqué
Une excellente option pour une utilisation manuelle ou un montage avec noix de serrage. Les pinces à ressort en acier plaqué R&L Enterprises™ fournissent une prise ferme et douce sur les tubulures de laboratoire.
Marque:  R&L Enterprises™ Z5904
Code produit. 13078423
  • 19.25€ / 10 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec tige en alliage
  • Pour les tubes d’un diamètre de 30 mm maximum
  • 10/boîte
Spécification
Spécification
10 Paquets
Acier
Ressort du porte-tubes à essai
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
R&L Enterprises™ Pince à ressort en acier plaqué > Matériau :Acier