Learn More
Brady™ Petit clapet à bille en acier : obturateur
Nos systèmes standard de condamnation de vannes à boisseau sphérique sont de conception monobloc et simple à utiliser, ce qui en fait l’outil idéal pour bloquer les vannes à boisseau sphérique quart de tour en position OFF. Orifices pour les arceaux de cadenas de 9,53 mm.
Marque: Brady™ 065692
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de condamnation de vanne à boisseau sphérique standard
- Nos systèmes standard de condamnation de vannes à boisseau sphérique sont de conception monobloc et simple à utiliser, ce qui en fait l'outil idéal pour bloquer les vannes à boisseau sphérique quart de tour en position OFF
- Orifices pour les arceaux de cadenas de 9,53 mm
- Utilisation sur des vannes à boisseau sphérique de 6,35 mm à 25,40 mm
Spécification
Petit clapet à bille : obturateur | |
Rouge | |
OSHA 1910.147 | |
78.74 x 93.98 x 57.15 mm | |
2.25 in. | |
1 de chaque | |
93.98 mm |
BALL VALVE LOCKOUT DEVICE 3/8 inch | |
Acier | |
Verrouillage pour petit clapet à bille Brady | |
Lockout Tagout | |
117 mm | |
3.7 in. |