Learn More
Grenaille d’acier, non sphérique, 1 mm (0,039 po) de diamètre., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7059238
Click to view available options
Quantité:
2 kg
5 kg
Conditionnement:
2kg
5kg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11339758
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044236.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Steel shot is used in cleaning applications for removal of loose material on metal surfaces. This type of cleaning is common in automotive industry (motor blocks, cylinder heads. Steel shot is also used in surface preparation process for cleaning metal surfaces which are covered with mill scale, dirt, rust, or paint coatings and for physically modifying the metal surface such as creating roughness for better application of paint and coating. The steel shots are generally employed in shot blasting machines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Steel shot
Note relative au nom 1mm (0.039 in.) dia.
Quantité 2 kg
Numéro MDL MFCD00678174
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato