Learn More
asecos™ Bidon de sécurité tôle d’acier
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- avec robinet de dosage de précision en acier inoxydable (1.4301), avec purge, joint PTFE, blocage de flamme intégré (amovible) et bague de protection en plastique
- avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l'indication du contenu
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pouring Can |
| Capacité (impériale) | 0,5 gal. |
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Safe storage and dosing |
| Matériau | Acier |
| Quantité | 1 |
| Largeur (impériale) | 6.22 in. |
| Largeur (métrique) | 158.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 10.24 in. |
| Afficher plus |