Learn More
Bochem™ Pince d’ouverture en acier
Made from 18/10 stainless steel. The Bochem Steel Opening Tong can open different sized caps.
Marque:  Bochem™ 12965
Code produit. 10729451
  • 334.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pince d’ouverture
  • Pour bouchons en aluminium
  • Fabriqué en acier inoxydable 18/10
Spécification
Spécification
8 mm
Acier