Learn More
Brady™ Grand clapet à bille en acier : obturateur
Nos systèmes standard de condamnation de vannes à boisseau sphérique sont de conception monobloc et simple à utiliser, ce qui en fait l’outil idéal pour bloquer les vannes à boisseau sphérique quart de tour en position OFF. Utilisation sur des vannes à boisseau sphérique de 31,75 mm à 76 mm
68.15€
Spécification
Type de produit | Verrouillage pour clapet à bille grande taille |
---|---|
Couleur | Rouge |
Matériau | Acier |
Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
Description | Système de verrouillage pour grand clapet à bille Brady |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la manille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la manille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10122274
|
Brady™
065693 |
10 mm |
68.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10235044
|
Brady™
065669 |
7,5 mm |
68.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Systèmes de condamnation de vannes
- Nos systèmes standard de condamnation de vannes à boisseau sphérique sont de conception monobloc et simple à utiliser, ce qui en fait l'outil idéal pour bloquer les vannes à boisseau sphérique quart de tour en position OFF. Orifices pour les arceaux de cadenas de 7 mm. Utilisation sur des vannes à boisseau sphérique de 31,75 mm à 76 mm
Spécification
Verrouillage pour clapet à bille grande taille | |
Acier | |
Système de verrouillage pour grand clapet à bille Brady | |
Lockout Tagout | |
180 mm | |
6.12 in. |
Rouge | |
OSHA 1910.147 | |
16.51 x 155.45 x 98.04 mm | |
3.86 in. | |
1 de chaque | |
155.45 mm |