Learn More
asecos™ Poubelle déchets inflammables tôle d’acier
Code produit. 17836496 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
35 l
50 l
65 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17836496
Marque: asecos™ 23157
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Collecte sûre des chiff ons imbibés de solvants et autres déchets
  • couvercle à fermeture automatique avec amortisseur
  • ouverture par une pédale de grande taille avec surface antidérapante
  • grande poignée ergonomique à l'arrière du récipient pour faciliter le vidage du récipient
  • certifié FM
Spécification
Capacité (métrique) 50 l
Profondeur (impériale) 19.49 in.
Profondeur (métrique) 495.00 mm
Capacité (impériale) 13.2 gal.
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 540.00 mm
Poids (impériale) 18.74 lb.
Poids (métrique) 8.5 kg
Largeur (métrique) 505.00 mm
Largeur (impériale) 19.88 in.
Hauteur (impériale) 21.26 in.
Matériau Acier
Type de produit Liquid Disposal Can