Learn More
Robin™ Portoir en inox pour boîtes
Marque:  Robin™ YX263
Code produit. 11929637
  • 540.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Portoir pour boîte Pétri φ 90mm
• Conforme NF V 08-002 et ISO 7218
• Color codé et autoclavable
• Base acier inox et tiges acier avec peinture cuite au four
• Assure une bonne homogénéité de température pendant l'incubation
• Portoir 1 pile de 6 boîtes φ 90mm