missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Tables de centrifugeuse en acier

Code produit. 10195832
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sigma 2-16K, Sigma 2-16KC, Sigma 2-16KCH
Sigma 3-16, Sigma 3-18
Description:
490 mm L x 684 mm P x 515 mm H
550 mm L x 600 mm P x 497 mm H
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10195832

Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17920

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisez ces tables de centrifugeuse pour un large éventail d’applications. Les tables de centrifugeuse en acier Sigma™ sont fabriquées en tôle d’acier avec deux portes et un espace pour les accessoires.

  • Avec 2 portes
  • Fabriquées en tôle d’acier vernie
  • Avec espace pour accessoires
  • Mobiles sur roulettes verrouillables

Spécification

Type Table de centrifugeuse
Matériau Acier
À utiliser avec (équipement) Sigma 2-16K, Sigma 2-16KC, Sigma 2-16KCH
Description 550 mm L x 600 mm P x 497 mm H
Hauteur (métrique) 497 mm
Largeur (métrique) 550 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis