Learn More
Acide stéarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.08€ - 255.03€
Identifiants chimiques
CAS | 57-11-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H36O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 284.48 |
Numéro MDL | MFCD00002752 |
Clé InChI | QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid |
CID PubChem | 5281 |
ChEBI | CHEBI:28842 |
Nom IUPAC | Acide octadécanoïque |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424943
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12244.06 |
5 g |
33.08€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434943
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12244.14 |
25 g |
98.46€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444943
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12244.22 |
100 g |
255.03€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A saturated fatty acid Stearic acid is used as a raw material in the production of detergents, surfactants, soaps, and cosmetics such as shampoos and shaving cream products. Its salts are used to soften polyvinyl chloride and a component of grease. It is used for the preparation of softeners in textile sizing with castor oil and dietary supplements. It acts as a hardener in candles with simple sugar or corn syrup. It is utilized for the coating of metal powders like aluminum and iron in fireworks. It finds application as a common lubricant during injection molding and pressing of ceramic powders. It acts as a key raw material for the synthesis of stearyl alcohol by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide stéarique à acides gras saturés est utilisé comme matière première dans la production de détergents, de surfactants, de savons et de cosmétiques tels que les shampooings et les crèmes à raser. Ses sels sont utilisés pour adoucir le polychlorure de vinyle et il s’agit d’un composant de la graisse. Il est utilisé pour la préparation d’adoucissants dans l’apprêt de textiles avec de l’huile de ricin et des compléments alimentaires. Il agit comme durcisseur dans les bougies avec le sucre simple ou le sirop de maïs. Il est utilisé pour le revêtement de poudres métalliques comme l’aluminium et le fer dans les feux d’artifices. Il trouve son application comme lubrifiant commun lors du moulage par injection et du pressage de poudres céramiques. Il agit comme matière première clé pour la synthèse de l’alcool stéarylique par réduction.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide, le terachlorure de carbone, le toluène, le chloroforme, l’acétone et le disulfure de carbone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Identifiants chimiques
57-11-4 | |
284.48 | |
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N | |
5281 | |
Acide octadécanoïque |
C18H36O2 | |
MFCD00002752 | |
stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid | |
CHEBI:28842 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
Spécification
Stearic Acid | |
69°C to 72°C | |
232°C (15 mm) | |
98% | |
MFCD00002752 | |
stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid | |
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide octadécanoïque | |
5281 | |
284.48 |
57-11-4 | |
0.941 | |
196°C (384°F) | |
C18H36O2 | |
608585 | |
Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,carbon terachloride,toluene,chloroform,acetone and carbondisulfide. Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O | |
284.48 | |
CHEBI:28842 |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 200-313-4
missing translation for 'rtecsNumber' : WI2800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante