Learn More
Labconco™ Kit de démarrage SteamScrubber
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
:
Kit de démarrage
Description
- Permet de laver une différents ustensiles de laboratoire à large ouverture
- Comprend l’insert pour tubes en vrac (4573500), le panier à ustensiles avec couvercle (4573100), l’insert à 32 broches (4401801) et l’insert à 48 broches (4574200).
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Kit de démarrage |
| Couleur | Argent |
| Nbre de broches | 32 ou 48 |
| Type de rack | Étalon |
| À utiliser avec (application) | Lavage de la verrerie |
| À utiliser avec (équipement) | Laveur de verrerie SteamScrubber |
| Comprend | Insert pour tubes en vrac (4573500), le panier à ustensiles avec couvercle (4573100), l’insert à 32 broches (4401801) et l’insert à 48 broches (4574200). |
| Dimensions (L x l x H) | 17,7 x 5,1 x 8,9 in |
| Poids (impériale) emballé | 22 lb |
| Afficher plus |