Learn More
Invitrogen™ Contrôle négatif de siARN Stealth RNAi™, GC moy.
Click to view available options
Quantité:
250 μlitres
Conditionnement:
1 kit
Description
Le contrôle négatif de siARN Stealth™ RNAi, GC moy., est un des trois contrôles négatifs à utiliser lors d’expériences de siARN Stealth™. Ces contrôles constituent un excellent moyen de mesurer l’effet de votre duplex expérimental de siARN Stealth™ RNAi par rapport au fond. Le kit de contrôle négatif de siARN Stealth™ RNAi contient les trois contrôles (teneur en GC basse, moy. et haute, à l’exception des séquences n°2 et n°3), chaque contrôle étant également disponible séparément. Ces contrôles sont :
Conçus avec 3 niveaux de teneur en GC (basse, moy. et haute) avec 3 séquences disponibles par niveau afin que les chercheurs puissent faire correspondre la teneur en GC à leur siARN expérimental Stealth™ RNAi
Non homologues à quoi que ce soit dans le transcriptome des vertébrés
Testé pour ne pas induire de réponse au stress
À propos des contrôles négatifs de siARN Stealth™ RNAi
Les duplex de contrôle négatif Stealth™ RNAi sont parfaits pour une utilisation dans des expériences d’interférence ARN (ARNi) comme contrôle des effets indépendants de la séquence après l’incorporation de Stealth™ RNAi dans n’importe quelle lignée de cellules vertébrés. Chaque duplex de contrôle négatif Stealth™ RNAi est conçu pour minimiser l’homologie de séquence par rapport à tout produit de la transcription de vertébrés. Les duplex de contrôle négatif Stealth™ RNAi diffèrent les uns des autres par leur teneur en GC. Ils sont fournis dans un format prêt à l’emploi. Un tampon d’hybridation / dilution d’ARN 1X est fourni à des fins de dilution de la solution de réserve Stealth™ RNAi, si nécessaire.
À propos des contrôles négatifs de siARN Stealth™ RNAi
Les duplex de contrôle négatif Stealth™ RNAi sont parfaits pour une utilisation dans des expériences d’interférence ARN (ARNi) comme contrôle des effets indépendants de la séquence après l’incorporation de Stealth™ RNAi dans n’importe quelle lignée de cellules vertébrés. Chaque duplex de contrôle négatif Stealth™ RNAi est conçu pour minimiser l’homologie de séquence par rapport à tout produit de la transcription de vertébrés. Les duplex de contrôle négatif Stealth™ RNAi diffèrent les uns des autres par leur teneur en GC. Ils sont fournis dans un format prêt à l’emploi. Un tampon d’hybridation / dilution d’ARN 1X est fourni à des fins de dilution de la solution de réserve Stealth™ RNAi, si nécessaire.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient un tube de 250 µl de duplex de contrôle négatif d’ARNi Stealth™ RNAi (20 µM) et un tube de 1 ml de tampon d’annéalage / dilution d’ARN 1X. Conserver à -20°C. |
| Type de contrôle | Contrôle négatif |
| RNAi Type | siARN |
| À utiliser avec (application) | ARNi, Transfection |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | siARN Stealth RNAi |
| Type de produit | ARNsi |
| Quantité | 250 μlitres |