Learn More
R&L Enterprises™ Anneaux de support avec noix de serrage
Offrent une grande facilité de raccordement sur les supports circulaires.
19.60€ - 26.40€
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Comprend | Avec prise |
À utiliser avec (application) | Pour tiges |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11729037
|
R&L Enterprises™
2013/6 |
75 mm |
25.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10796945
|
R&L Enterprises™
2013/11 |
100 mm |
26.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12996836
|
R&L Enterprises™
2013/14 |
130 mm |
19.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Noix de serrage avec vis de serrage à tête en plastique
- Accueillent les tiges de 8 mm à 12,5 mm de diamètre
- Les dimensions indiquées correspondent au diamètre interne de l’anneau x distance entre le centre de la noix de serrage et le centre de l’anneau
Spécification
Acier | |
Avec prise | |
Pour tiges |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&L Enterprises™ Anneaux de support avec noix de serrage